1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR321495-1G OR321495-250MG
APOSOR321495-1GEA 1100 CHF
APOSOR321495-1G APOSOR321495-250MG
1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259,299 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02259709
CAS-Nummer: 254882-06-9