1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321492-1G OR321492-250MG
APOSOR321492-1GEA 975 CHF
APOSOR321492-1G APOSOR321492-250MG
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉NO·ClH
MW: 241.757 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30099235
CAS-Nummer: 2256054-71-2