3-(Piperidin-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR321486-1G OR321486-250MG
APOSOR321486-1GEA 766 CHF
APOSOR321486-1G APOSOR321486-250MG
3-(Piperidin-2-yl)aniline
3-(Piperidin-2-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18702747
CAS-Nummer: 1203797-19-6