3-Chloropyrazine-2-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321482-1G OR321482-250MG
APOSOR321482-1GEA 522 CHF
APOSOR321482-1G APOSOR321482-250MG
3-Chloropyrazine-2-carbaldehyde 97%
3-Chloropyrazine-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₃ClN₂O
MW: 142.543 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371660
CAS-Nummer: 121246-96-6