4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321436-1G
OR321436-250MG
APOSOR321436-1GEA
862
CHF
APOSOR321436-1G
APOSOR321436-250MG
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂S·ClH Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD19382377 CAS-Nummer: 346688-60-6 |