Ethyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321405-1G
OR321405-250MG
APOSOR321405-1GEA
575
CHF
APOSOR321405-1G
APOSOR321405-250MG
Ethyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Ethyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₉NO₂·ClH Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD29060025 CAS-Nummer: 1453272-47-3 |