4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321402-1G OR321402-5G
APOSOR321402-1GEA 119 CHF
APOSOR321402-1G APOSOR321402-5G
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
MW: 241,714 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460726
CAS-Nummer: 149353-84-4