4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321393-1G OR321393-100MG OR321393-250MG
APOSOR321393-1GEA 1210 CHF
APOSOR321393-1G APOSOR321393-100MG APOSOR321393-250MG
4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃Cl₂N·ClH
MW: 266,595 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08544123
CAS-Nummer: 941711-46-2