N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321388-1G
OR321388-250MG
APOSOR321388-1GEA
958
CHF
APOSOR321388-1G
APOSOR321388-250MG
N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O·ClH MW: 254,756 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD29075576 CAS-Nummer: 2064217-79-2 |