(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR321379-1G OR321379-5G
APOSOR321379-1GEA 177 CHF
APOSOR321379-1G APOSOR321379-5G
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃N·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26125912
CAS-Nummer: 205526-61-0