3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321371-1G OR321371-250MG
APOSOR321371-1GEA 83.6 CHF
APOSOR321371-1G APOSOR321371-250MG
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine
Formel: C₆H₉N₃
MW: 123,156 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18917551
CAS-Nummer: 13134-38-8