2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Tetrahydro-1H-pyrrol-3-ylpyridine hydrochloride, 3-(Pyridin-2-yl)pyrrolidine hydrochloride
OR321362-1G OR321362-100MG
APOSOR321362-1GEA 460 CHF
APOSOR321362-1G APOSOR321362-100MG
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride 97%
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂N₂·ClH
MW: 184,666 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13176679
CAS-Nummer: 1198416-89-5