(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321342-1G OR321342-100MG OR321342-250MG
APOSOR321342-1GEA 216 CHF
APOSOR321342-1G APOSOR321342-100MG APOSOR321342-250MG
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃N·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12910596
CAS-Nummer: 56523-48-9