1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321339-250MG
OR321339-1G
APOSOR321339-250MGEA
532
CHF
APOSOR321339-250MG
APOSOR321339-1G
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀N₂O·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28142443 CAS-Nummer: 1956355-13-7 |