tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321338-1G OR321338-250MG
APOSOR321338-1GEA 566 CHF
APOSOR321338-1G APOSOR321338-250MG
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22666109
CAS-Nummer: 1036027-86-7