Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321321-1G OR321321-250MG
APOSOR321321-1GEA 1010 CHF
APOSOR321321-1G APOSOR321321-250MG
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28165861
CAS-Nummer: 1175787-04-8