5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321316-1G OR321316-250MG
APOSOR321316-1GEA 140 CHF
APOSOR321316-1G APOSOR321316-250MG
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine
Formel: C₇H₈ClNO₂S
MW: 205,662 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14706682
CAS-Nummer: 859536-33-7