2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321314-1G
OR321314-250MG
APOSOR321314-1GEA
0
CHF
APOSOR321314-1G
APOSOR321314-250MG
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₇H₆ClN₃ MW: 167,596 g/mol Melting Pt: 110 °C (dec.) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08460080 CAS-Nummer: 57937-60-7 |