tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321305-1G
APOSOR321305-1GEA
131
CHF
APOSOR321305-1G
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₇N₃O₂ MW: 211,261 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09991479 CAS-Nummer: 859518-35-7 |