Ethyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)butanoate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321291-250MG
APOSOR321291-250MGEA 166 CHF
APOSOR321291-250MG
Ethyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)butanoate 99%
Ethyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)butanoate
Formel: C₁₈H₂₇BO₅
MW: 334,215 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08706023
CAS-Nummer: 850411-09-5