1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321278-100MG OR321278-250MG
APOSOR321278-100MGEA 488 CHF
APOSOR321278-100MG APOSOR321278-250MG
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₂O·ClH
MW: 228,718 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30099278
CAS-Nummer: 1931126-38-3