4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321243-1G OR321243-250MG
APOSOR321243-1GEA 262 CHF
APOSOR321243-1G APOSOR321243-250MG
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅NO·ClH
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10565007
CAS-Nummer: 263139-27-1