Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321222-250MG
APOSOR321222-250MGEA
55.7
CHF
APOSOR321222-250MG
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₇NO₂·ClH MW: 255,741 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02179141 CAS-Nummer: 936130-82-4 |