4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321218-100MG
OR321218-250MG
OR321218-1G
APOSOR321218-100MGEA
567
CHF
APOSOR321218-100MG
APOSOR321218-250MG
APOSOR321218-1G
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆ClNO·ClH MW: 262,175 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29075579 CAS-Nummer: 1783405-60-6 |