(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321211-100MG OR321211-500MG
APOSOR321211-100MGEA 105 CHF
APOSOR321211-100MG APOSOR321211-500MG
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28355920
CAS-Nummer: 1272031-55-6