(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321204-1G OR321204-250MG
APOSOR321204-1GEA 1660 CHF
APOSOR321204-1G APOSOR321204-250MG
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅N·ClH
MW: 149,662 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28165866
CAS-Nummer: 558479-16-6