(S)-2-Phenylpiperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321201-100MG OR321201-1G OR321201-250MG
APOSOR321201-100MGEA 90.5 CHF
APOSOR321201-100MG APOSOR321201-1G APOSOR321201-250MG
(S)-2-Phenylpiperidine 95%
(S)-2-Phenylpiperidine
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161,244 g/mol
Dichte: 0.9835 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06762615
CAS-Nummer: 70665-05-3