N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32014-1G
OR32014-5G
APOSOR32014-1GEA
269
CHF
APOSOR32014-1G
APOSOR32014-5G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide 95%
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide
Formel:
C₁₀H₉Cl₂NO₂ MW: 246,09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085383 CAS-Nummer: 17223-66-4 |