3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3200-5G OR3200-1G OR3200-25G
APOSOR3200-5GEA 179 CHF
APOSOR3200-5G APOSOR3200-1G APOSOR3200-25G
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇BrO₃
Melting Pt: 150…154 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789105
CAS-Nummer: 62423-73-8
UN: 3261
ADR: 8,III