2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3191-1G
OR3191-250MG
APOSOR3191-1GEA
138
CHF
APOSOR3191-1G
APOSOR3191-250MG
2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester
2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09260491 CAS-Nummer: 710348-69-9 |