tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318034-1G
OR318034-5G
APOSOR318034-1GEA
529
CHF
APOSOR318034-1G
APOSOR318034-5G
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel:
C₁₉H₂₈N₂O₂ MW: 316,438 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22690719 CAS-Nummer: 944123-76-6 |