tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318033-1G OR318033-5G
APOSOR318033-1GEA 529 CHF
APOSOR318033-1G APOSOR318033-5G
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₆N₂O₂
MW: 254,368 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13290989
CAS-Nummer: 1305022-73-4