Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-6-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318030-1G OR318030-10G OR318030-5G
APOSOR318030-1GEA 511 CHF
APOSOR318030-1G APOSOR318030-10G APOSOR318030-5G
Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-6-carbonitrile 95+%
Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-6-carbonitrile
Formel: C₁₂H₇NO₂
MW: 197,189 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226764
CAS-Nummer: 107401-98-9