3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR318021-1G OR318021-10G OR318021-5G
APOSOR318021-1GEA 254 CHF
APOSOR318021-1G APOSOR318021-10G APOSOR318021-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formel: C₅H₇N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06808782
CAS-Nummer: 4027-56-9