1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR317312-1G OR317312-500MG
APOSOR317312-1GEA 1740 CHF
APOSOR317312-1G APOSOR317312-500MG
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,273 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22415220
CAS-Nummer: 1363381-56-9