3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
Lieferant: Apollo Scientific
OR317281-100MG OR317281-250MG
APOSOR317281-100MGEA 149 CHF
APOSOR317281-100MG APOSOR317281-250MG
3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
Formel: C₁₁H₁₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17016750
CAS-Nummer: 1251013-26-9