Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317264-1G
OR317264-5G
APOSOR317264-1GEA
166
CHF
APOSOR317264-1G
APOSOR317264-5G
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Formel:
C₉H₁₂O₄ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD23106317 CAS-Nummer: 115913-32-1 |