1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3-Aminoazetidin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride, 1-(3-Aminoazetidin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR317198-1G
OR317198-250MG
APOSOR317198-1GEA
202
CHF
APOSOR317198-1G
APOSOR317198-250MG
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride 95%
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀N₂O·ClH MW: 150,607 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23703584 CAS-Nummer: 1462921-50-1 |