1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317174-1G OR317174-5G
APOSOR317174-1GEA 87 CHF
APOSOR317174-1G APOSOR317174-5G
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
Formel: C₉H₁₆N₂O₅
MW: 232,234 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17015985
CAS-Nummer: 1008526-70-2