4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR317045-1G OR317045-250MG OR317045-500MG
APOSOR317045-1GEA 1770 CHF
APOSOR317045-1G APOSOR317045-250MG APOSOR317045-500MG
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Formel: 2C₈H₁₅NO·C₂H₂O₄
MW: 372,456 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23105786
CAS-Nummer: 1523606-46-3