6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31655-1G OR31655-250MG
APOSOR31655-1GEA 390 CHF
APOSOR31655-1G APOSOR31655-250MG
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₄BrIN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09749987
CAS-Nummer: 1000341-73-0