D-Norleucinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-(-)-2-Amino-1-hexanol, (R)-2-Aminohexan-1-ol
OR316035-1G OR316035-5G
APOSOR316035-1GEA 145 CHF
APOSOR316035-1G APOSOR316035-5G
D-Norleucinol 97%
D-Norleucinol
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117,189 g/mol
Siedepunkt: 216…218 °C
Melting Pt: 40…44 °C
Flash-Pt: 99.44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683227
CAS-Nummer: 80696-28-2