D-Cyclohexylglycinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: D-CHG-OL
OR316024-1G OR316024-250MG
APOSOR316024-1GEA 55.7 CHF
APOSOR316024-1G APOSOR316024-250MG
D-Cyclohexylglycinol
D-Cyclohexylglycinol
Formel: C₈H₁₇NO
MW: 143,227 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112588
CAS-Nummer: 85711-13-3