1-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR315875-1G OR315875-250MG OR315875-5G
APOSOR315875-1GEA 627 CHF
APOSOR315875-1G APOSOR315875-250MG APOSOR315875-5G
1-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
1-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18255568
CAS-Nummer: 1256817-37-4