1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR315870-1G
OR315870-250MG
OR315870-5G
APOSOR315870-1GEA
557
CHF
APOSOR315870-1G
APOSOR315870-250MG
APOSOR315870-5G
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Formel:
C₁₀H₁₁NO MW: 161,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18254232 CAS-Nummer: 188918-75-4 |