5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR315868-1G OR315868-250MG OR315868-5G
APOSOR315868-1GEA 557 CHF
APOSOR315868-1G APOSOR315868-250MG APOSOR315868-5G
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₉NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18255592
CAS-Nummer: 1211589-30-8