6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315866-1G
OR315866-250MG
APOSOR315866-1GEA
758
CHF
APOSOR315866-1G
APOSOR315866-250MG
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₉H₉NO MW: 147,174 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18255567 CAS-Nummer: 208111-24-4 |