Diphenylphosphinostyrene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Diphenyl(4-vinylphenyl)phosphine
OR315714-10G OR315714-1G OR315714-5G
APOSOR315714-10GEA 193 CHF
APOSOR315714-10G APOSOR315714-1G APOSOR315714-5G
Diphenylphosphinostyrene
Diphenylphosphinostyrene
Formel: C₂₀H₁₇P
Melting Pt: 75…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038139
CAS-Nummer: 40538-11-2