6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315304-1G OR315304-250MG
APOSOR315304-1GEA 605 CHF
APOSOR315304-1G APOSOR315304-250MG
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Formel: C₇H₃BrClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406141
CAS-Nummer: 1243389-57-2