6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315103-1G
OR315103-250MG
APOSOR315103-1GEA
1270
CHF
APOSOR315103-1G
APOSOR315103-250MG
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid 95%
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₃ MW: 152,944 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18909517 CAS-Nummer: 1356087-46-1 |